Principaux documents
S246808
(3-HYDROXYMETHYL-1,4-DIOXY-QUINOXALIN-2-YL)-METHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H10N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.202
Numéro MDL:
Autres remarques