Key Documents
R548898
6-METHYL-2-OXO-4-PHENYL-1,2,3,4-TETRAHYDRO-PYRIMIDINE-5-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H12N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.241
Numéro MDL:
Autres remarques