Principaux documents
R494453
1-AMINO-9,10-DIOXO-9,10-DIHYDRO-ANTHRACENE-2-CARBOXYLIC ACID BUTYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.367
Numéro MDL:
Autres remarques