Principaux documents
R439983
5-CHLORO-2-HYDROXYBENZALDEHYDE THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H8ClN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.689
Numéro MDL:
Autres remarques