Principaux documents
PH011899
9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthenium chloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H31ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
479.024
Numéro MDL:
Autres remarques