Principaux documents
R435031
BENZYL-(1-HEXYLOXYCARBONYL-UNDECYL)-DIMETHYL-AMMONIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H48ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.142
Numéro MDL:
Autres remarques