Principaux documents
R426628
1-HEXANESULFONIC ACID, SODIUM SALT MONO-HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H15NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.238
Numéro MDL:
Autres remarques