Key Documents
52862
Supelco
Sodium 1-hexanesulfonate monohydrate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Acide 1-hexanesulfonique sodium salt monohydrate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH2SO3Na · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.24
Numéro Beilstein :
3727014
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.21
Description
anionic
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
solid
Qualité
LiChropur
Poids mol.
206.24 g/mol
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Adéquation
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Chaîne SMILES 
O.[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
CLCGFJYKZGFGSQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Le 1-hexanesulfonate de sodium monohydraté a servi de réactif d′appariement d′ions durant une analyse par LC-ICPMS (chromatographie en phase liquide - spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS)), destinée à séparer rapidement des espèces contenant de l'arsenic.
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Rapid arsenic speciation using ion pair LC-ICPMS with a monolithic silica column reveals increased urinary DMA excretion after ingestion of rice
Pearson, Gareth F., et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 22 (4), 361-369 (2007)
Philip Zakaria et al.
Electrophoresis, 23(17), 2821-2832 (2002-09-11)
The separation of a series of aromatic carboxylic acids, sulfonates and opiates using electrokinetic chromatography employing a mixture of the soluble cationic polymer poly(diallydimethylammonium chloride) (PDDAC) and the amphiphilic anion hexanesulfonate as pseudostationary phases is described. In this system, the
Kirti S Niralwad et al.
Ultrasonics sonochemistry, 17(5), 760-763 (2010-03-17)
1-Hexanesulphonic acid sodium salt was found to be an efficient catalyst for the green synthesis of alpha-aminophosphonates by the coupling of aldehydes/ketone, an amine and triethyl phosphite under ultrasound irradiation at ambient temperature for appropriate time to furnish the desired
A R Calhoun et al.
Journal of colloid and interface science, 309(2), 505-510 (2007-03-03)
Measurements have been made to determine the solubility of ethane, C2H6, in aqueous solutions of four different surfactants of the linear alkanesulfonate class at 25 degrees C. The surfactants, sodium 1-pentanesulfonate, sodium 1-hexanesulfonate, sodium 1-heptanesulfonate, and sodium 1-octanesulfonate, all share