Principaux documents
R414905
4-{[4-(DODECYLOXY)BENZOYL]OXY}PHENYL 4-(DODECYLOXY)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C44H62O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
686.981
Numéro MDL:
Autres remarques