Principaux documents
R279137
(S)-(+)-5-(1-(ACETOXY)-1-METHYLETHYL)-2-METHYL-2-CYCLOHEXEN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.275
Numéro MDL:
Autres remarques