Key Documents
R258164
(2-HYDROXY-1,1-DIMETHYL-ETHYL)-METHYL-AMMONIUM, IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C5H14INO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.078
Numéro MDL:
Autres remarques