Principaux documents
R161756
5,12-DIHYDRO-DIBENZO(B,F)(1,4)DIAZOCINE-6,11-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.248
Numéro MDL:
Autres remarques