QBD11135
Phthalimidooxy-dPEG®12-NHS ester
About This Item
Produits recommandés
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCON1C(C2=C(C1=O)C=CC=C2)=O)ON3C(CCC3=O)=O
Clé InChI
BDEBVNZJDONSKM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable