Principaux documents
QBD10081
Sigma-Aldrich
4-formyl-benzamido-dPEG®12-TFP ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C41H59F4NO16
Poids moléculaire :
897.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1=CC=C(C=C1)C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O)=O)[H]
InChI
1S/C41H59F4NO16/c42-35-31-36(43)39(45)40(38(35)44)62-37(48)5-7-50-9-11-52-13-15-54-17-19-56-21-23-58-25-27-60-29-30-61-28-26-59-24-22-57-20-18-55-16-14-53-12-10-51-8-6-46-41(49)34-3-1-33(32-47)2-4-34/h1-4,31-32H,5-30H2,(H,46,49)
Clé InChI
VSRWMAATCHEJKU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
4-formyl-benzamido-dPEG®12-TFP ester contains a 4-formyl benzamido group on one end of a 12-unit discrete (single molecular weight) PEG spacer arm and a reactive TFP (2,3,5,6-tetrafluorophenyl) ester group on the other end. TFP ester permits conjugation to a free amine. The 4-formyl-benzamide is used to introduce an aldehyde group into a target molecule. The hydrophilic, non-immunogenic dPEG® spacer provides improved water solubility to the target molecule compared to spacers containing only hydrocarbons.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable