Principaux documents
QBD10983
Sigma-Aldrich
Bis-dPEG®9-PFP ester
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H40F10O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
846.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(OC1=C(C(F)=C(C(F)=C1F)F)F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=C(C(F)=C2F)F)F)=O
Caractéristiques et avantages
Bis-dPEG®9-PFP ester is a homobifunctional dPEG® crosslinker which allows conjugation to two different moieties, each containing free amines. The single molecular weight dPEG® spacer (35.8 Å) provide precise distance control between conjugated moieties. 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl (PFP) ester is more reactive to amines than NHS ester and are more stable than NHS esters to hydrolysis.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable