Principaux documents
522686
Sigma-Aldrich
Potassium aminetrichloroplatinate(II)
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Magnus red anion salt, Potassium trichloroammineplatinate(II)
About This Item
Formule linéaire :
KPt(NH3)Cl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
255 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
N.[K+].Cl[Pt-](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.K.H3N.Pt/h3*1H;;1H3;/q;;;+1;;+2/p-3
Clé InChI
PIFYEDQIQOTXLO-UHFFFAOYSA-K
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves