QBD10866
SPDP-dPEG®36-acid
>95% (HPLC)
Synonyme(s) :
OPSS-PEG1500-acid, OPSS-PEG36-acid, SPDP-PEG-acid, SPDP-PEG36-COOH, SPDP-PEG36-acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>95% (HPLC)
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable