Key Documents
P10402
Sigma-Aldrich
Perfluoropropyl iodide
98%
Synonyme(s) :
1-Iodoperfluoropropane, Heptafluoro-1-iodopropane, Heptafluoropropyl iodide
About This Item
Formule linéaire :
CF3CF2CF2I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.93
Numéro Beilstein :
1758822
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
7.08 psi ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
98%
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.328 (lit.)
Point d'ébullition
41 °C (lit.)
Densité
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C3F7I/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Clé InChI
XTGYEAXBNRVNQU-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
D E Dodd et al.
Drug and chemical toxicology, 21(2), 137-149 (1998-05-23)
Trifluoroiodomethane (CF3I) and 1,1,2,2,3,3,3-heptafluoro-1-iodopropane (C3F7I) have been considered as replacement candidates for halon fire suppressants due to their excellent fire extinguishant capabilities and low ozone depletion potential compared to halon fire extinguishants in use currently. As part of the process