Principaux documents
257834
Sigma-Aldrich
Pentacosafluoro-1-iodododecane
97%
Synonyme(s) :
1-Iodoperfluorododecane, Perfluorododecyl iodide
About This Item
Formule linéaire :
CF3(CF2)11I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
745.99
Numéro Beilstein :
1718343
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
108-110 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
95-98 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C12F25I/c13-1(14,3(17,18)5(21,22)7(25,26)9(29,30)11(33,34)35)2(15,16)4(19,20)6(23,24)8(27,28)10(31,32)12(36,37)38
Clé InChI
WBYCUETVRCXUPE-UHFFFAOYSA-N
Application
Pentacosafluoro-1-iodododecane (1-Iodoperfluorododecane) has been used in E-screen assay to investigate the estrogenic activities of polyfluorinated iodine alkanes in MCF-7 cells[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chang Wang et al.
Environmental health perspectives, 120(1), 119-125 (2011-10-13)
Polyfluorinated iodine alkanes (PFIs) are important intermediates in the synthesis of organic fluoride products. Recently, PFIs have been detected in fluoropolymers as residual raw materials, as well as in the ambient environment. High production volumes and potential environmental releases of