52270
1-Hexadecanethiol
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
Cetyl mercaptan, Hexadecyl mercaptan, Mercaptan C16
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.464
Point d'ébullition
184-191 °C/7 mmHg (lit.)
Pf
18-20 °C (lit.)
Température de transition
solidification point 15-18 °C(lit.)
Densité
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thiol
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H34S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Clé InChI
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter