Key Documents
M48171
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2-heptanol
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CH(CH2)3CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
Point d'ébullition
171-172 °C (lit.)
Densité
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)CCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
FCOUHTHQYOMLJT-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup