189731
5-Methyl-2-hexanol
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
Point d'ébullition
148-150 °C (lit.)
Densité
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC(C)CCC(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
ZDVJGWXFXGJSIU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
86.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
30 °C - closed cup