Key Documents
M30000
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzothiazole-2-thione
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7NS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Pf
88-91 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN1C(=S)Sc2ccccc12
InChI
1S/C8H7NS2/c1-9-6-4-2-3-5-7(6)11-8(9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
IRNRNPNZAKHEAW-UHFFFAOYSA-N
Application
Converts epoxides to episulfides.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable