LG5000
PLGA microspheres
5 μm average diameter
About This Item
Produits recommandés
Forme
pellets
Diamètre moyen
5 μm
Description générale
- Warm to ambient temperature
- Add DI water or buffer to achieve desired concentration
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.