805149
PLGA nanoparticles
500 nm average diameter
Synonyme(s) :
Degradex® PLGA, poly(D,L-lactide-co-glycolide)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Diamètre moyen
500 nm
Densité
1.3 g/cm3
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
To re-constitute:
- Remove the product from freezer.
- Wait until temperature rises to the ambient temperature.
- Add DI water or buffer to the container.
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.