L370045
4-[(E)-({[4-(BENZYLOXY)PHENOXY]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]-2-METHOXYPHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H25ClN2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
544.997
Numéro MDL:
Produits recommandés