Principaux documents
L311499
N-(4-BROMOPHENYL)IMIDODICARBONIMIDIC DIAMIDE HYDROCHLORIDE HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H13BrClN5O
Poids moléculaire :
310.583
Numéro MDL:
Autres remarques