Principaux documents
L160199
DIMETHYL 1,3,5,7-CYCLOOCTATETRAENE-1,2-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.227
Numéro MDL:
Autres remarques