Key Documents
L101648
2,3-BIS(3-HYDROXYPHENYL)-6-QUINOXALINECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H14N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.357
Numéro MDL:
Autres remarques