L050080
Cap B
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
About This Item
Produits recommandés
Type
for DNA synthesis
Niveau de qualité
Gamme de produits
Proligo Reagents
Forme
liquid
Conditions de stockage
dry at room temperature
Impuretés
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Couleur
clear
Adéquation
conforms to structure (GC, Formulation)
Compatibilité
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Catégories apparentées
Description générale
Notes préparatoires
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
6.1 °F
Point d'éclair (°C)
-14.4 °C