JRD0182
6-Bromo-3,4-dihydro-4-oxothieno[2,3-d]pyrimidine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3BrN2OS
Poids moléculaire :
231.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Brc1cc2C(=O)NC=Nc2s1
InChI
1S/C6H3BrN2OS/c7-4-1-3-5(10)8-2-9-6(3)11-4/h1-2H,(H,8,9,10)
Clé InChI
WIURMUHBQYODCB-UHFFFAOYSA-N