JKA4077
Vinylsulfone-PEG-Vinylsulfone
average MN 5,000, cross-linking reagent thiol reactive
Synonyme(s) :
Vinylsulfone-PEG-Vinylsulfone, VS-PEG-VS
About This Item
Produits recommandés
product name
Vinylsulfone-PEG5K-Vinylsulfone, average Mn 5,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 5,000
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable