HAM203349
Hamilton® chromatography syringe
for CTC/LEAP PAL LC Autosampler, model, 1750 FN CTC, fixed needle, volume × L 500 μL × 51 mm, needle gauge 22
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Gastight syringe
Qualité
for chromatography
Caractéristiques
autoclavable: no
model 1750 FN CTC, fixed needle
Fabricant/nom de marque
Hamilton
Paramètres
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
700 psig pressure
Aiguille, D.I. × D.E.
0.41 mm × 0.72 mm
Calibre de l'aiguille
22
Volume × L
500 μL × 51 mm