HAM203220
Hamilton® SaltLine reagent syringe
model, 1725 TLL-SAL, no needle, volume 250 μL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Gastight syringe
Caractéristiques
autoclavable: no
model 1725 TLL-SAL, no needle
Fabricant/nom de marque
Hamilton
Paramètres
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
500 psig pressure
Volume
250 μL