HAM201100
Hamilton® Gastight® syringe, general use, 1700 series
model, 1725, AccuDil (AD) end, volume 250 μL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
Caractéristiques
autoclavable: no
model 1725, AccuDil (AD) end
Fabricant/nom de marque
Hamilton
Paramètres
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
500 psig pressure
Volume
250 μL