H25808
4-Benzylphenol
99%
Synonyme(s) :
α-Phenyl-p-cresol, 4-Hydroxydiphenylmethane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Point d'ébullition
198-200 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
79-81 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H12O/c14-13-8-6-12(7-9-13)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
Clé InChI
HJSPWKGEPDZNLK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable