158348
4-(Benzyloxy)phenol
98%
Synonyme(s) :
4-(Phenylmethoxy)phenol, Hydroquinone monobenzyl ether
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
119-120 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
Oc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
Clé InChI
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves