GF90111068
Calcium
lump, 10 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
Synonyme(s) :
CA006101
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 901-110-68
Poids
100 g
Taille max. des fragments
10 mm
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable