Principaux documents
GF86468495
Polyetheretherketone, 30% Glass Fiber Reinforced
(PEEK - 30% GFR), granule, 6 mm nominal granule size, weight 50 g, condition high viscosity
Synonyme(s) :
EK326300
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 864-684-95
Poids
50 g
Taille nominale des granulés
6 mm