GF12270563
Polyetheretherketone
(PEEK), granule, 6 mm nominal granule size, weight 500 g
Synonyme(s) :
EK306300
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 122-705-63
Poids
500 g
Taille nominale des granulés
6 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable