Principaux documents
GF85108293
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
200mm rod, 15mm diameter, extruded
Synonyme(s) :
AL137920
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 851-082-93
L × diam.
200 mm × 15 mm