Principaux documents
GF06908047
Aluminum/Silicon
rod, Al 88%/Si 12%, 10 mm diameter, length 200 mm, condition extruded
Synonyme(s) :
AL137910
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 069-080-47
Longueur
200 mm
Diamètre
10 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable