Key Documents
GF77073374
Erbium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
Synonyme(s) :
ER006100
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Er
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141603
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 770-733-74
Résistivité
86 μΩ-cm, 20°C
Poids
100 g
Taille max. des fragments
25 mm
Point d'ébullition
2868 °C (lit.)
Pf
1529 °C (lit.)
Densité
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Er]
InChI
1S/Er
Clé InChI
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable