GF92900875
Scandium
lump, 25.4 mm max. lump size, weight 5 g, purity 96+%
Synonyme(s) :
SC006100
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 929-008-75
Résistivité
50.5 μΩ-cm, 0°C
Poids
5 g
Taille max. des fragments
25.4 mm
Point d'ébullition
2836 °C (lit.)
Pf
1540 °C (lit.)
Densité
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sc]
InChI
1S/Sc
Clé InChI
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable