Key Documents
GF11207988
Platinum/Rhodium
wire, Pt 70%/Rh 30%, 0.025 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
PT065105
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 112-079-88
Longueur
2 m
Diamètre
0.025 mm