Key Documents
GF67614228
Stainless steel - AISI 316l
powder, 45 max. part. size (micron), Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, weight 100 g, condition atomized
Synonyme(s) :
FF216040
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 676-142-28
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 (micron)
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable