GF68846552
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 3micron mean particle size, atomized, 50g
Synonyme(s) :
FF216030
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 688-465-52
Poids
50 g
Taille max. des part.
3 μm
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable