GF63407707
Polypropylene
(PP), laminate, thickness 0.07 mm, L 2 m, polymer thickness 0.050mm
Synonyme(s) :
PP301540
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 634-077-07
Longueur
2 m
Épaisseur
0.07 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable