Key Documents
GF74560675
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 2.5 mm, L 1000 mm
Synonyme(s) :
FP307908
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 745-606-75
Longueur
1000 mm
Diamètre
2.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable