GF59016922
Titanium
wire reel, 50m, diameter 0.05mm, hard, 99.8%
Synonyme(s) :
Titanium, TI005100
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.8%
Forme
wire
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 590-169-22
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 m × 0.05 mm
Point d'ébullition
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N